Propylobenzen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 103-65-1
Molecular Formula: C9H12
Formula Weight: 120.20
Flash Point: 47°(116°F)
Refractive Index: 1.4910
Melting Point: -100°
Boiling Point: 159-160°
Beilstein Reference: 1903006
Merck Reference: 14,7844
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00009377
Formuła:
C₉H₁₂ Temp. Wrzenia: 159…160 °C Temp. topnienia: –100 °C Gęstość: 0,862 Temp. Zapłonu: 47 °C (116 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009377 Numer CAS: 103-65-1 Numer WE (dawny EINECS): 203-132-9 Jednostka: 1993 ADR: 3,III Klasyfikacja Merck : 14,7844 |