Drukuj
Propylobenzen 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
418430250 418431000 418435000
ACRO418430250EA 143 PLN
ACRO418430250 ACRO418431000 ACRO418435000
Propylobenzen 98%
Propylobenzen
Formuła: C₉H₁₂
Temp. Wrzenia: 159 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –99 °C
Gęstość: 0,86 g/cm³
Temp. Zapłonu: 47 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009377
Numer CAS: 103-65-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-132-9
Jednostka: 2364
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 12,08029
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4900 to 1.4930 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +39° to +69° (20°C, 589 nm) (C=2, Chloroform)