Oktylobenzen ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 2189-60-8
Molecular Formula: C14H22
Formula Weight: 190.33
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.4840
Odour: Mild
Melting Point: -36°
Boiling Point: 264-265°
Beilstein Reference: 1906253
MDL No.: MFCD00009564
Formuła:
C₁₄H₂₂ Temp. Wrzenia: 264…265 °C Temp. topnienia: –36 °C Gęstość: 0,854 Temp. Zapłonu: 107 °C (224 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009564 Numer CAS: 2189-60-8 Numer WE (dawny EINECS): 218-582-1 |