Drukuj
Oktylobenzen 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
150990250 150991000
ACRO150990250EA 461 PLN
ACRO150990250 ACRO150991000
Oktylobenzen 99%
Oktylobenzen
Formuła: C₁₄H₂₂
Temp. Wrzenia: 264 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –36 °C
Gęstość: 0,85 g/cm³
Temp. Zapłonu: 107 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009564
Numer CAS: 2189-60-8
Numer WE (dawny EINECS): 218-582-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4850 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %