Toluen ≥99.7%, PESTINORM® do analiz pozostalosci pestycydów
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Metylobenzen
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83664.320EA
635
PLN
83664.320
83664.400
83664.9030
83664.9010
Toluen ≥99.7%, PESTINORM® do analiz pozostalosci pestycydów
Toluen
Formuła:
C₆H₅CH₃ MW: 92,14 g/mol Temp. Wrzenia: 110,6 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –95 °C Gęstość: 0,867 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 4 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008512 Numer CAS: 108-88-3 Numer WE (dawny EINECS): 203-625-9 Jednostka: 1294 ADR: 3,II REACH: 01-2119471310-51 Klasyfikacja Merck : 13,09607 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.7 % |
Evaporation residue | Max. 5 ppm |
Water | Max. 0.03 % |
Lindane (GC/ECD) ≤ 5 ng/l | Passes test |