Drukuj
Toluen ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83625.320EA 787 PLN
83625.320 83625.290
Toluen ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Toluen
Formuła: C₆H₅CH₃
Temp. Wrzenia: 110,6 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –95 °C
Gęstość: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 4 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008512
Numer CAS: 108-88-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-625-9
Jednostka: 1294
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471310-51
Klasyfikacja Merck : 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC) Min. 99,8 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 0.05 %
Absorbance (300 nm) Max. 0.15
Absorbance (310 nm) Max. 0.1
Absorbance (330 nm) Max. 0.02
Absorbance (350 nm) Max. 0.01
Transmittance (300 nm) Min. 70 %
Transmittance (310 nm) Min. 80 %
Transmittance (330 nm) Min. 95 %
Transmittance (350 nm) Min. 98 %