Drukuj
Toluen, SupraSolv® GC-ECD/FID, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Metylobenzen
MQ100
1.08389.1000 1.08389.2500 1.08389.4000
1.08389.1000EA 337 PLN
1.08389.1000 1.08389.2500 1.08389.4000
Toluen, SupraSolv® GC-ECD/FID, Supelco®
Toluen
SupraSolv® ECD and FID is specially developed for gas chromatography in combination with ECD (Electron Capture Detetor) and FID (Flame Ionization detector). SupraSolv® solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline and a minimal signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results.
Formuła: C₆H₅CH₃
MW: 92.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 110.6
Temp. topnienia: –95 °C
Gęstość: 0.867 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 4
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008512
Numer CAS: 108-88-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-625-9
Jednostka: 1294
ADR: 3 II
REACH: 05-2114615130-69
Klasyfikacja Merck : 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7a09f4eae3dd5e25d737baeeb21ad0c7e8f13bd&vid=1e05dbed32d28a28b5ae333c7d1d140108a340f0&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.52 g/l (20 °C)
Melting Point -95 °C
Molar Mass 92.14 g/mol
Boiling Point 110.6 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 29 hPa (20 °C)
Flash Point 4 °C
Refractive Index 1.4968 (20 °C)
Explosion Limit 1.2 - 8 %(V)
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 535 °C
Viscosity kinematic 0.7 mm2/s (20 °C)