Drukuj
Krany do rozdzielaczy, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
286432208 286432405 286432602 286432808 286433007
SCOT286432208EA 3290 PLN
SCOT286432208 SCOT286432405 SCOT286432602 SCOT286432808 SCOT286433007
Krany do rozdzielaczy, DURAN®
Zawory odcinające
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear, with short inlet, with glass or PTFE key.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
For glass manipulators.