Drukuj
Złączki stożkowe z zaworem zwrotnym
Dostawca: BURKLE
8714-0100 8714-0060 8714-0080 8714-1008 8714-1006 8714-1010
229-0136EA 20.2 PLN
229-0136 229-0134 229-0135 229-0137 BURK8714-1006 BURK8714-1010
Złączki stożkowe z zaworem zwrotnym
Zawory Zawory odcinające
Translucent PP retaining valves with embossed directional arrow or printed in black. With tapered ends. Various uses.
  • Odporność na ciśnienie do max. 4 bar
  • Wytrzymałe do temperatury pracy do +40 °C
  • Z zaworem kulowym PP