Drukuj
Złączki do węży, L-kształtne, LaboPlast®
Dostawca: BURKLE
8707-0004 8707-0006 8707-0008 8707-0010 8707-0012 8707-0014 8713-0008 8713-0004 8713-0006 8713-0010 8713-0012 8713-0014
BURK8707-0004EA 25.4 PLN
BURK8707-0004 BURK8707-0006 BURK8707-0008 BURK8707-0010 BURK8707-0012 BURK8707-0014 229-0206 229-0204 229-0205 229-0207 229-0208 229-0209
Złączki do węży, L-kształtne, LaboPlast®
Okucia i złącza
PP or PVDF, translucent.
  • PP, temperature resistant up to +135 °C max.
  • PVDF, temperature resistant up to +160 °C max., highly resistant to chemicals
  • Sterilisable
Cylindrical angle hose to connect hoses. PVDF connectors with food industry approval, autoclavable and UV-resistant.