Toluen, EMPLURA®, extra pure, Supelco®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.08323.1000
1.08323.2500
1.08323.6025
1.08323.9190
1.08323.9011
1.08323.1000EA
137
PLN
1.08323.1000
1.08323.2500
1.08323.6025
1.08323.9190
1.08323.9011
Toluen, EMPLURA®, extra pure, Supelco®
Toluen
For full details of specification and hazards please see www.vwr.com or the VWR Chemicals catalogues
Formuła:
C₆H₅CH₃ Temp. Wrzenia: 110,6 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –95 °C Gęstość: 0,867 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 4 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008512 Numer CAS: 108-88-3 Numer WE (dawny EINECS): 203-625-9 Jednostka: 1294 ADR: 3,II REACH: 05-2114615130-69 Klasyfikacja Merck : 13,09607 |