Drukuj
Toluen ≥99.7% (by GC), CHROMASOLV™ for pesticide residue analysis acc. to FDA, Riedel-de Haën™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Metylobenzen
34494-7LEA 1830 PLN
34494-7L 34494-45L 34494-4X2.5L 34494-2.5L 34494-1L
Toluen ≥99.7% (by GC), CHROMASOLV™ for pesticide residue analysis acc. to FDA, Riedel-de Haën™
Toluen
  • For gas chromatography (GC)
  • Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
  • Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
Formuła: C₆H₅CH₃
MW: 92,14 g/mol
Temp. Wrzenia: 110,6 °C
Temp. topnienia: -95 °C
Gęstość: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 7,1 %(V)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008512
Numer CAS: 108-88-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-625-9
Jednostka: 1294
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615130-69
Klasyfikacja Merck : 13,09607
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/73/766173.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC) Min. 99.7 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.02 %
Suitability for residue analysis Max. 5 ng/l
Refractive Index n20/D 1.496 (lit.)
Explosion Limit 7 %
Autoignition Temperature 997 °F
Vapor Pressure 22 mmHg ( 20 °C)
Vapor Pressure 26 mmHg ( 25 °C)