Drukuj
Toluen, low water content ≥99.5% (by GC, corrected for water content), BakerDRY™, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
9364-12EA 2780 PLN
9364-12 9364-10
Toluen, low water content ≥99.5% (by GC, corrected for water content), BakerDRY™, J.T.Baker®
Toluen
Specifically manufactured for use in organic, organometallic, and oligonucleotide synthesis requiring low water solvents.
Formuła: C₆H₅CH₃
Temp. Wrzenia: 110,6 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –95 °C
Gęstość: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 4 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008512
Numer CAS: 108-88-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-625-9
Jednostka: 1294
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615130-69
Klasyfikacja Merck : 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≥ 99.5 %
ACS - Assay (C₆H₅CH₃) (by GC, corrected for water) ≥99.5 %
ACS - Color (APHA) ≤10
ACS - Residue after Evaporation ≤1 ppm
ACS - Substances Darkened by H₂SO₄ Passes Test
ACS - Sulfur Compounds (as S) ≤0.003 %
ACS - Water (by KF, coulometric) ≤10.0 ppm