Drukuj
Toluen 99,7 GC, corrected for water content, BAKER ANALYZED® HPLC HPLC/UHPLC, Spectrophotometry, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
Synonim: Metylobenzen
Nitrogen_filled
9351.1000EA 605 PLN
9351.1000 9351.5000
Toluen 99,7 GC, corrected for water content, BAKER ANALYZED® HPLC HPLC/UHPLC, Spectrophotometry, J.T.Baker®
Toluen
Formuła: C₆H₅CH₃
MW: 92.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 110.6
Temp. topnienia: –95 °C
Gęstość: 0.867 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 4
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008512
Numer CAS: 108-88-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-625-9
Jednostka: 1294
ADR: 3 II
REACH: 05-2114615130-69
Klasyfikacja Merck : 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≥ 99.7 %
Assay (by GC, corrected for water) ≥ 99.7 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 350 nm ≤ 0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 300 nm ≤ 0.10
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 288 nm ≤ 0.40
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - UV Cut-off, nm ≤ 285
Residue after Evaporation ≤ 3.0 ppm
Substances Darkened by H₂SO₄ Passes Test
Water (by KF, coulometric) ≤ 0.02 %