Toluen ≥99.7% (by GC, corrected for water content), ULTRA RESI-ANALYZED® do analiz pozostalosci organicznych, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
|
Niebezpieczeństwo
|
Packaged under inert gas.
9336.1000EA
645
PLN
9336.1000
9336.2500
9336-03
Toluen ≥99.7% (by GC, corrected for water content), ULTRA RESI-ANALYZED® do analiz pozostalosci organicznych, J.T.Baker®
Toluen
Formuła:
C₆H₅CH₃ Temp. Wrzenia: 110,6 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –95 °C Gęstość: 0,867 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 4 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008512 Numer CAS: 108-88-3 Numer WE (dawny EINECS): 203-625-9 Jednostka: 1294 ADR: 3,II REACH: 05-2114615130-69 Klasyfikacja Merck : 13,09607 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use |
|
Trace Organic Residues - FID-Sensitive Impurities (as 2-Octanol) Single Impurity Peak (ng/mL) | ≤10 |
ECD Sensitive Impurities (as Heptachlor Epoxide) Single Peak (pg/mL) | ≤10 |
Assay (C₆H₅CH₃) (by GC, corrected for water) | ≥99.7 % |
Color (APHA) | ≤10 |
Residue after Evaporation | ≤1.0 ppm |
Substances Darkened by H₂SO₄ | Passes Test |
Water (by KF, coulometric) | ≤0.03 % |