Drukuj
Kran, dwudrożny, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
286423006 286425204
SCOT286423006EA 1150 PLN
SCOT286423006 SCOT286425204
Kran, dwudrożny, DURAN®
Zawory odcinające
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear, grounded, without key.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance