Drukuj
Kran, dwudrożny, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
286424208 286425007 286425607 286426003 286422807
SCOT286424208EA 2700 PLN
SCOT286424208 SCOT286425007 SCOT286425607 SCOT286426003 SCOT286422807
Kran, dwudrożny, DURAN®
Zawory odcinające
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear, with glass or PTFE key.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Two oblique bores.