Drukuj
Kran, jednodrożny, 1:5, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
286453009 286453806 286453206 286453403 286454005 286454202
SCOT286453009EA 5550 PLN
SCOT286453009 SCOT286453806 SCOT286453206 SCOT286453403 SCOT286454005 SCOT286454202
Kran, jednodrożny, 1:5, DURAN®
Zawory odcinające
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear, with PTFE key.
  • Replaceable NS keys
  • Screw thread retaining device
Straight bore.