Drukuj
Kran, jednodrożny, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
286455404 286455601 286456006 286456409 286457002 286457208
SCOT286455404EA 3820 PLN
SCOT286455404 SCOT286455601 SCOT286456006 SCOT286456409 SCOT286457002 SCOT286457208
Kran, jednodrożny, DURAN®
Zawory odcinające
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear, polished, without key.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • For PTFE keys
Straight bore.