Drukuj
Etylobenzen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
296848-100ML 296848-1L
SIAL296848-100MLEA 509 PLN
SIAL296848-100ML SIAL296848-1L
Etylobenzen, Sigma-Aldrich®
Etylobenzen
Formuła: C₈H₁₀
Temp. Wrzenia: 136,2 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –95 °C
Gęstość: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 15 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011647
Numer CAS: 100-41-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-849-4
Jednostka: 1175
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,03801
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c67d12bb66494ff09657a029fa1e68b09af34358&vid=3e5678dd6a0342c5ec35b93e48587e8125977cf7&prid=web&clid=SAPDAM