Drukuj
Etylobenzen zS, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Fenyloetan
MQ200
8.01372.0100 8.01372.1000
8.01372.0100EA 140 PLN
8.01372.0100 8.01372.1000
Etylobenzen zS, Sigma-Aldrich®
Etylobenzen
Formuła: C₈H₁₀
MW: 106.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 136.2
Temp. topnienia: –95 °C
Gęstość: 0.867 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 15
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011647
Numer CAS: 100-41-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-849-4
Jednostka: 1175
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,03801
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c67d12bb66494ff09657a029fa1e68b09af34358&vid=3e5678dd6a0342c5ec35b93e48587e8125977cf7&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.2 g/l (20 °C)
Melting Point -95 °C
Molar Mass 106.16 g/mol
Boiling Point 136 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 9.5 hPa (20 °C)
Flash Point 15 °C
Explosion Limit 1.0 - 7.8 %(V)
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 430 °C