Drukuj
Kran, jednodrożny, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
286458607 286458804 286459209 286459603 286459809
SCOT286458607EA 7580 PLN
SCOT286458607 SCOT286458804 SCOT286459209 SCOT286459603 SCOT286459809
Kran, jednodrożny, DURAN®
Zawory odcinające
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear, with hollow glass key and glass handle.
  • Replaceable NS keys
  • Screw thread retaining device
Straight bore.