Etylobenzen ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99%
CAS No.: 100-41-4
Molecular Formula: C8H10
Formula Weight: 106.17
Flash Point: 15°(59°F)
Refractive Index: 1.4950
Odour: Petrol-like
Melting Point: -95°
Boiling Point: 135-136°
Beilstein Reference: 1901871
Merck Reference: 14,3765
UN No.: 1175
MDL No.: MFCD00011647
Formuła:
C₈H₁₀ Temp. Wrzenia: 135…136 °C Temp. topnienia: –95 °C Gęstość: 0,867 Temp. Zapłonu: 15 °C (59 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011647 Numer CAS: 100-41-4 Numer WE (dawny EINECS): 202-849-4 Jednostka: 1175 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 14,3765 |