Drukuj
Etylobenzen 99.8%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Fenyloetan
118080250 118085000 118080025 118080251 118080010
ACRO118080250EA 125 PLN
ACRO118080250 ACRO118085000 ACRO118080025 ACRO118080251 ACRO118080010
Etylobenzen 99.8%, pure
Etylobenzen
Formuła: C₈H₁₀
MW: 106.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 136 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –95 °C
Gęstość: 0.86 g/cm³
Temp. Zapłonu: 22 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011647
Numer CAS: 100-41-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-849-4
Jednostka: 1175
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,03801
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c67d12bb66494ff09657a029fa1e68b09af34358&vid=3e5678dd6a0342c5ec35b93e48587e8125977cf7&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4940 to 1.4970 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.02 % (Coulometric)
GC ≥99.75 %
Color scale ≤10 APHA
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Silicon dioxide (SiO2) ≤50 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.003 %
Insoluble matter ≤0.01 %
Loss on heating ≤1.0 % (285°C)