Dodecylobenzen ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B21362.06
B21362.14
B21362.22
B21362.06EA
325
PLN
B21362.06
B21362.14
B21362.22
Dodecylobenzen ≥97%
Dodecylobenzen
Purity: 97%
CAS No.: 123-01-3
Molecular Formula: C18H30
Formula Weight: 246.44
Flash Point: 124°(255°F)
Refractive Index: 1.4820
Melting Point: -7°
Boiling Point: 331°
Beilstein Reference: 1909107
MDL No.: MFCD00008974
Formuła:
C₁₈H₃₀ Temp. Wrzenia: 331 °C Temp. topnienia: –7 °C Gęstość: 0,856 Temp. Zapłonu: 124 °C (255 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008974 Numer CAS: 123-01-3 Numer WE (dawny EINECS): 204-591-8 |