Drukuj
Butylobenzen 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: n-Butylbenzene
107850500 107852500 107850010
ACRO107850500EA 305 PLN
ACRO107850500 ACRO107852500 ACRO107850010
Butylobenzen 99+%
Butylobenzen
Formuła: C₁₀H₁₄
MW: 134.22 g/mol
Temp. Wrzenia: 183 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –88 °C
Gęstość: 0.86 g/cm³
Temp. Zapłonu: 59 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009463
Numer CAS: 104-51-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-209-7
Jednostka: 2709
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 13,01548
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4880 to 1.4900 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Methanol ≤0.5 % (GC)