Drukuj
Kumen, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
28220-5ML 28220-25ML
28220-5MLEA 544 PLN
28220-5ML 28220-25ML
Kumen, Supelco®
Kumen
Formuła: C₉H₁₂
Temp. Wrzenia: 151 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –96 °C
Gęstość: 0,8624 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 31 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008881
Numer CAS: 98-82-8
Numer WE (dawny EINECS): 202-704-5
Jednostka: 1918
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,02644
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a579b2508c688582eda1774b2166699c4e1773c&vid=0c26c0fcf439fa1b8e8cafb686d4b3479070e395&prid=web&clid=SAPDAM