Drukuj
Kumen for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Izopropylobenzen
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02681.0100 8.02681.1000
8.02681.0100EA 110 PLN
8.02681.0100 8.02681.1000
Kumen for synthesis, Sigma-Aldrich®
Kumen
Formuła: C₉H₁₂
MW: 120.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 151
Temp. topnienia: –96 °C
Gęstość: 0.8624 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 31
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008881
Numer CAS: 98-82-8
Numer WE (dawny EINECS): 202-704-5
Jednostka: 1918
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 13,02644
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.05 g/l (20 °C)
Melting Point -96 °C
Molar Mass 120.19 g/mol
Boiling Point 153 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 5.3 hPa (20 °C)
Flash Point 0.8 - 6.0 %(V)
Refractive Index 31 °C
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 420 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid