Drukuj
Kumen 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Izopropylobenzen
181010010 181010025
ACRO181010010EA 222 PLN
ACRO181010010 ACRO181010025
Kumen 99%
Kumen
Formuła: C₉H₁₂
MW: 120.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 151
Temp. topnienia: –96 °C
Gęstość: 0.862 g/cm³
Temp. Zapłonu: 31
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008881
Numer CAS: 98-82-8
Numer WE (dawny EINECS): 202-704-5
Jednostka: 1918
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 13,02644
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4900 to 1.4930 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %