Drukuj
tert-Butylobenzen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
B90602-1L B90602-250ML B90602-5ML
SIALB90602-1LEA 556 PLN
SIALB90602-1L SIALB90602-250ML SIALB90602-5ML
tert-Butylobenzen, Sigma-Aldrich®
tert-Butylobenzen
Formuła: C₁₀H₁₄
MW: 134.22 g/mol
Temp. Wrzenia: 169
Temp. topnienia: –58 °C
Gęstość: 0.8662 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 44
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008816
Numer CAS: 98-06-6
Numer WE (dawny EINECS): 202-632-4
Jednostka: 2709
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 13,01550