tert-Butylobenzen ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12378.AK
A12378.AU
A12378.AKEA
263
PLN
A12378.AK
A12378.AU
tert-Butylobenzen ≥99%
tert-Butylobenzen
Purity: 99%
CAS No.: 98-06-6
Molecular Formula: C10H14
Formula Weight: 134.22
Flash Point: 34°(93°F)
Refractive Index: 1.4920
Odour: Characteristic
Melting Point: -58°
Boiling Point: 168-169°
Beilstein Reference: 1421537
Merck Reference: 14,1551
UN No.: 2709
MDL No.: MFCD00008816
Formuła:
C₁₀H₁₄ MW: 134.22 g/mol Temp. Wrzenia: 168…169 °C Temp. topnienia: –58 °C Gęstość: 0.867 Temp. Zapłonu: 34 °C (93 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008816 Numer CAS: 98-06-6 Numer WE (dawny EINECS): 202-632-4 Jednostka: 2709 ADR: 3 III Klasyfikacja Merck : 13,01550 |