tert-Pentylobenzen ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Synonim:
2-Methyl-2-phenylbutane, tert-Amylbenzene
L03731.09
L03731.18
L03731.09EA
403
PLN
L03731.09
L03731.18
tert-Pentylobenzen ≥97%
tert-Pentylobenzen
Purity: 97%
CAS No.: 2049-95-8
Molecular Formula: C11H16
Formula Weight: 148.25
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.4950
Boiling Point: 188-191°
Beilstein Reference: 2039053
MDL No.: MFCD00015187
Formuła:
C₆H₅C(CH₃)₂CH₂CH₃ Temp. Wrzenia: 188…191 °C Gęstość: 0,870 Temp. Zapłonu: 65 °C (149 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015187 Numer CAS: 2049-95-8 Numer WE (dawny EINECS): 218-076-0 |