4-Pentylofenol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 14938-35-3
Molecular Formula: C11H16O
Formula Weight: 164.25
Flash Point: 133°(271°F)
Refractive Index: 1.5145
Melting Point: 24°
Boiling Point: 342°
Beilstein Reference: 1364424
UN No.: 2430
MDL No.: MFCD00020211
Formuła:
C₁₁H₁₆O Temp. Wrzenia: 342 °C Temp. topnienia: 24 °C Gęstość: 0,960 Temp. Zapłonu: 133 °C (271 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00020211 Numer CAS: 14938-35-3 Numer WE (dawny EINECS): 239-015-4 Jednostka: 2430 ADR: 8,III |