4-Izopropylofenol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B22620.18
B22620.30
B22620.A1
B22620.18EA
278
PLN
B22620.18
B22620.30
B22620.A1
4-Izopropylofenol ≥98%
4-Izopropylofenol
Purity: 98%
CAS No.: 99-89-8
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.20
Flash Point: 108°(226°F)
Melting Point: 59-61°
Boiling Point: 211-212°
Beilstein Reference: 1363564
UN No.: 2430
MDL No.: MFCD00002372
Formuła:
C₉H₁₂O Temp. Wrzenia: 211…212 °C Temp. topnienia: 59…61 °C Gęstość: 0,99 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 108 °C (226 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002372 Numer CAS: 99-89-8 Numer WE (dawny EINECS): 202-798-8 Jednostka: 2430 ADR: 8,III |