Drukuj
4-Izopropylofenol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
174510050 174511000 174512500 174510010
ACRO174510050EA 191 PLN
ACRO174510050 ACRO174511000 ACRO174512500 ACRO174510010
4-Izopropylofenol 98%
4-Izopropylofenol
Formuła: C₉H₁₂O
Temp. Wrzenia: 212…212,4 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 59…62 °C
Gęstość: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002372
Numer CAS: 99-89-8
Numer WE (dawny EINECS): 202-798-8
Jednostka: 2430
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to pink to light brown Powder or crystals or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 63 °C
GC ≥97.5 %