2-Izopropylofenol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 88-69-7
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.20
Flash Point: 88°(190°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 1.010
Refractive Index: 1.5270
Appearance: Colourless to pale yellow
Melting Point: 14-16°
Boiling Point: 212-214°
Beilstein Reference: 1363322
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00002224
Formuła:
C₉H₁₂O Temp. Wrzenia: 212…214 °C Temp. topnienia: 14…16 °C Gęstość: 1,010 Temp. Zapłonu: 88 °C (190 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002224 Numer CAS: 88-69-7 Numer WE (dawny EINECS): 201-852-8 Jednostka: 2922 ADR: 8,II |