Drukuj
2-Izopropylofenol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
156680050 156685000
ACRO156680050EA 113 PLN
ACRO156680050 ACRO156685000
2-Izopropylofenol 97%
2-Izopropylofenol
Formuła: C₉H₁₂O
Temp. Wrzenia: 213 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 15…16 °C
Gęstość: 1,01 g/cm³
Temp. Zapłonu: 107 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002224
Numer CAS: 88-69-7
Numer WE (dawny EINECS): 201-852-8
Jednostka: 2922
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5290 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %