2-sec-Butylofenol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A18461.0B
A18461.30
A18461.0BEA
641
PLN
A18461.0B
A18461.30
2-sec-Butylofenol ≥98%
2-sec-Butylofenol
Purity: 98%
CAS No.: 89-72-5
Molecular Formula: C10H14O
Formula Weight: 150.22
Flash Point: 112°(233°F)
Refractive Index: 1.5220
Odour: Phenol-like
Melting Point: 10-12°
Boiling Point: 226-228°
Beilstein Reference: 1210026
UN No.: 3145
MDL No.: MFCD00002225
Formuła:
C₁₀H₁₄O Temp. Wrzenia: 226…228 °C Temp. topnienia: 10…12 °C Gęstość: 0,982 Temp. Zapłonu: 112 °C (233 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002225 Numer CAS: 89-72-5 Numer WE (dawny EINECS): 201-933-8 Jednostka: 3145 ADR: 8,II |