Drukuj
4-Etylofenol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
118820010 118820050 118822500
ACRO118820010EA 972 PLN
ACRO118820010 ACRO118820050 ACRO118822500
4-Etylofenol 97%
4-Etylofenol
Formuła: C₈H₁₀O
MW: 122.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 218…219 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 41…46 °C
Temp. Zapłonu: 100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002393
Numer CAS: 123-07-9
Numer WE (dawny EINECS): 204-598-6
Jednostka: 2430
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream to brown Crystals or crystalline solid or fused mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 45 °C
GC ≥96.0 %