Drukuj
4-tert-Butylofenol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
B99901-100G B99901-1KG B99901-5G
SIALB99901-100GEA 130 PLN
SIALB99901-100G SIALB99901-1KG SIALB99901-5G
4-tert-Butylofenol, Sigma-Aldrich®
4-tert-Butylofenol
Formuła: C₁₀H₁₄O
MW: 150.22 g/mol
Temp. Wrzenia: 237
Temp. topnienia: 95…98 °C
Gęstość: 1.017 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002367
Numer CAS: 98-54-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-679-0
Jednostka: 2430
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,01584