Drukuj
4-tert-Butylofenol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
108000010 108000025 108000050
ACRO108000010EA 262 PLN
ACRO108000010 ACRO108000025 ACRO108000050
4-tert-Butylofenol 97%
4-tert-Butylofenol
Formuła: C₁₀H₁₄O
MW: 150.22 g/mol
Temp. Wrzenia: 237
Temp. topnienia: 96…100 °C
Gęstość: 0.9 g/cm³
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002367
Numer CAS: 98-54-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-679-0
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 13,01584
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Flakes or pastilles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 100 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥96.0 %