Drukuj
3-tert-Butylofenol 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: m-tert-Butylphenol
154380250 154381000 154380010
ACRO154380250EA 578 PLN
ACRO154380250 ACRO154381000 ACRO154380010
3-tert-Butylofenol 99+%
3-tert-Butylofenol
Formuła: C₁₀H₁₄O
Temp. Wrzenia: 125…130 °C (20 mmHg)
Temp. topnienia: 40…43 °C
Gęstość: 1,048 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 108 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002300
Numer CAS: 585-34-2
Numer WE (dawny EINECS): 209-553-4
Jednostka: 2923
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 43 °C
GC ≥99.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure