2-tert-Butylofenol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L07294.22
L07294.36
L07294.0P
L07294.22EA
206
PLN
L07294.22
L07294.36
L07294.0P
2-tert-Butylofenol ≥99%
2-tert-Butylofenol
Purity: 99%
CAS No.: 88-18-6
Molecular Formula: C10H14O
Formula Weight: 150.22
Flash Point: 102°(215°F)
Refractive Index: 1.5230
Melting Point: -7°
Boiling Point: 223-224°
Beilstein Reference: 1907120
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00002223
Formuła:
C₁₀H₁₄O Temp. Wrzenia: 223…224 °C Temp. topnienia: –7 °C Gęstość: 0,980 Temp. Zapłonu: 102 °C (215 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002223 Numer CAS: 88-18-6 Numer WE (dawny EINECS): 201-807-2 Jednostka: 2922 ADR: 8,III |