4-Metyloweratrol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A15558.06
A15558.14
A15558.06EA
396
PLN
A15558.06
A15558.14
4-Metyloweratrol ≥98%
4-Metyloweratrol
Purity: 98%
CAS No.: 494-99-5
Molecular Formula: C9H12O2
Formula Weight: 152.19
Flash Point: 84°(183°F)
Refractive Index: 1.5280
Odour: Aromatic
Melting Point: 25-28°
Boiling Point: 220°
Beilstein Reference: 2045328
MDL No.: MFCD00016651
Formuła:
C₉H₁₂O₂ Temp. Wrzenia: 220 °C Temp. topnienia: 25…28 °C Gęstość: 1,059 Temp. Zapłonu: 84 °C (183 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016651 Numer CAS: 494-99-5 Numer WE (dawny EINECS): 207-796-0 |