4-Metyloanizol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99%
CAS No.: 104-93-8
Molecular Formula: C8H10O
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.5110
Odour: Aromatic
Melting Point: -50°
Boiling Point: 174-175°
Beilstein Reference: 1237336
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00008413
Formuła:
C₈H₁₀O Temp. Wrzenia: 174…175 °C Temp. topnienia: –50 °C Gęstość: 0,968 Temp. Zapłonu: 58 °C (136 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008413 Numer CAS: 104-93-8 Numer WE (dawny EINECS): 203-253-7 Jednostka: 3271 ADR: 3,III |