Drukuj
4-Metyloanizol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
164660010 164660050 164662500 164660025
ACRO164660010EA 685 PLN
ACRO164660010 ACRO164660050 ACRO164662500 ACRO164660025
4-Metyloanizol 99%
4-Metyloanizol
Formuła: C₈H₁₀O
Temp. Wrzenia: 174 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –50 °C
Gęstość: 0,96 g/cm³
Temp. Zapłonu: 53 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008413
Numer CAS: 104-93-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-253-7
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5100 to 1.5130 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %