4-Izopropyloanizol 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
A16970.14
A16970.22
A16970.14EA
525
PLN
A16970.14
A16970.22
4-Izopropyloanizol 95%
4-Izopropyloanizol
Purity: 95%
CAS No.: 4132-48-3
Molecular Formula: C10H14O
Formula Weight: 150.22
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.5030
Boiling Point: 212-213°
Beilstein Reference: 2080269
MDL No.: MFCD00015033
Formuła:
C₁₀H₁₄O Temp. Wrzenia: 212…213 °C Gęstość: 0,935 Temp. Zapłonu: 83 °C (181 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015033 Numer CAS: 4132-48-3 Numer WE (dawny EINECS): 223-952-0 |