3-Metyloanizol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B21455.18
B21455.30
B21455.18EA
296
PLN
B21455.18
B21455.30
3-Metyloanizol ≥99%
3-Metyloanizol
Purity: 99%
CAS No.: 100-84-5
Molecular Formula: C8H10O
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 54°(129°F)
Refractive Index: 1.5130
Odour: Pleasant
Boiling Point: 175-176°
Beilstein Reference: 907023
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00008395
Formuła:
C₈H₁₀O Temp. Wrzenia: 175…176 °C Temp. topnienia: –47 °C Gęstość: 0,969 Temp. Zapłonu: 54 °C (129 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008395 Numer CAS: 100-84-5 Numer WE (dawny EINECS): 202-893-4 Jednostka: 3271 ADR: 3,III |