2-Metyloanizol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A13897.18
A13897.30
A13897.18EA
408
PLN
A13897.18
A13897.30
2-Metyloanizol ≥99%
2-Metyloanizol
Purity: 99%
CAS No.: 578-58-5
Molecular Formula: C8H10O
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 51°(123°F)
Refractive Index: 1.5170
Boiling Point: 170-172°
Beilstein Reference: 1857415
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00008373
Formuła:
C₈H₁₀O Temp. Wrzenia: 170…172 °C Gęstość: 0,985 Temp. Zapłonu: 51 °C (123 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008373 Numer CAS: 578-58-5 Numer WE (dawny EINECS): 209-426-3 Jednostka: 3271 ADR: 3,III |