2-Metyloanizol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
o-Cresol methyll ether, 2-Methylanisole, 1-Methoxy-2-methylbenzene, 2-Methoxytoluene
126280050
126281000
126285000
ACRO126280050EA
138
PLN
ACRO126280050
ACRO126281000
ACRO126285000
2-Metyloanizol 99%
2-Metyloanizol
Formuła:
C₈H₁₀O Temp. Wrzenia: 172 °C (1013 hPa) Gęstość: 0,98 g/cm³ Temp. Zapłonu: 51 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008373 Numer CAS: 578-58-5 Numer WE (dawny EINECS): 209-426-3 Jednostka: 1993 ADR: 3,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5160 to 1.5180 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Residue after evaporation | ≤0.0005 % |
Acidity | ≤0.0005 meq/g |
Free chlorine | ≤0.00003 % (as Cl) |
Aluminium (Al) | ≤0.5 ppm |
Barium (Ba) | ≤0.1 ppm |
Cadmium (Cd) | ≤0.05 ppm |
Calcium (Ca) | ≤0.5 ppm |
Chromium (Cr) | ≤0.02 ppm |
Cobalt (Co) | ≤0.02 ppm |
Copper (Cu) | ≤0.02 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.1 ppm |
Lead (Pb) | ≤0.1 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤0.1 ppm |
Manganese (Mn) | ≤0.02 ppm |
Nickel (Ni) | ≤0.02 ppm |
Tin (Sn) | ≤0.1 ppm |
Zinc (Zn) | ≤0.1 ppm |
Aldehyde (HCHO) | ≤0.0005 % |
Ethanol | ≤0.3 % (GC) |